Merck
Z732346
IKA® ULTRA-TURRAX® ディスパーザーツール、ステンレス製
dispersing element for T-25 digital disperser, 8 mm, 1/cs
別名:
disperser blades, tissue homogenizers
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥333,000
¥333,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥333,000
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.22
¥333,000
Check Cart for Availability
物質
stainless steel
特徴
stainless steel rotor/stator
包装
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 0001024200
直径
8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
IKA® S 25 N - 8 G Dispersing tool for use with T 25 digital and easy cleabn ULTRA-TURRAX® dispersing instruments.
特徴および利点
  • suitable for use with solvents
  • sterilization methods: all methods
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)