Merck
Z732761
IKA® ULTRA-TURRAX® ディスパーザーツール、ステンレス製
dispersing element for T-10 basic disperser, 5 mm, 1/cs
別名:
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.22
物質
stainless steel
特徴
stainless steel rotor/stator
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 3304000
直径
5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
IKA® S 10 N - 5 G Dispersing tool for use with T-10 ULATRA-TURRAX® dispersing instrument.
特徴および利点
  • suitable for use with solvents
  • sterilization methods: all methods
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG