Merck
Z404586
IKA® ULTRA-TURRAX® ディスパーザーツール、ステンレス製
dispersing element for T-25 digital disperser, 18 mm, 1/cs
別名:
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥420,600
¥420,600
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥420,600
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.22
¥420,600
Check Cart for Availability
物質
stainless steel
特徴
stainless steel rotor/stator
包装
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 0000593400
直径
18 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ステンレス製分散ツールIKA® ULTRA-TURRAX®は、分散ツールの軸受がポリテトラフルオロエチレン(PTFE)製の滑り軸受からなります。
アプリケーション
ステンレス製分散ツール IKA® ULTRA-TURRAX®は、乳化、分散 および湿式粉砕に適しています。
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)