Merck
Z403938
Sigma-Aldrich
IKA® ディスパーザークランプ
R 182 Boss head clamp for dispersers, cast aluminum, 1/cs
別名:
homogenizer clamps, tissue grinder clamps
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥11,750
¥11,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥11,750
About This Item
UNSPSCコード:
41122413
NACRES:
NB.22
¥11,750
Check Cart for Availability
物質
aluminum
包装
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 0002657700
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 適合サイズ――スタンド部:9~16 mm
  • 適合サイズ――延長アーム部:6~16 mm
  • 材質:アルミダイキャスト
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)