Merck
Z724955
SealMate システム、粘着性マイクロプレートシーリングフィルム用
AeraSeal starter kit, includes SealMate dispenser + 2 rolls of AeraSeal film, non-sterile
別名:
シーリングフィルム, マイクロプレート用シーリングフィルム, マルチウェルプレート用シーリングフィルム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥22,580
¥22,580
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥22,580
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NC.01
¥22,580
Check Cart for Availability
物質
Rayon film
clear polypropylene plate
clear wells
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1 ea (Dispenser plus 2 rolls of film)
メーカー/製品名
Excel Scientific SM-KIT-B
W × L
8.26 cm × 5 m
サイズ
Up to 1536 wells
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
***EXCEPTION: Text exceeds maximum length.***
特徴および利点
  • convenient, easy film application for microplates
  • three times faster than sheet films
  • inexpensive applicator
  • reduced waste; no protective backing to remove and discard
  • smooth lower surface for pressing film to the plate
  • available sterile and non-sterile
  • seals color coded for identification: green = SealPlate® films; red = AeraSeal films
法的情報
AeraSeal is a trademark of Excel Scientific, Inc.
SealMate is a trademark of Excel Scientific, Inc.
SealPlate is a registered trademark of Excel Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)