Merck
Z725625
SealMate システム、粘着性マイクロプレートシーリングフィルム用
SealPlate® Rolls, non-sterile
別名:
シーリングフィルム, マイクロプレート用シーリングフィルム, マルチウェルプレート用シーリングフィルム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 EA
¥26,080
¥26,080
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
2 EA
¥26,080
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.22
¥26,080
Check Cart for Availability
物質
clear polypropylene plate
clear wells
polyester film
無菌性
non-sterile
包装
pack of 2 ea
case of 8 ea
メーカー/製品名
Excel Scientific RSMSP-2
W × L
7.9 cm × 10 m
サイズ
Up to 1536 wells
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
***EXCEPTION: Text exceeds maximum length.***
特徴および利点
  • convenient, easy film application for microplates
  • three times faster than sheet films
  • inexpensive applicator
  • reduced waste; no protective backing to remove and discard
  • smooth lower surface for pressing film to the plate
  • available sterile and non-sterile
  • seals color coded for identification: green = SealPlate® films; red = AeraSeal films
法的情報
AeraSeal is a trademark of Excel Scientific, Inc.
SealMate is a trademark of Excel Scientific, Inc.
SealPlate is a registered trademark of Excel Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)