Merck
T9571
Nunc® sealing tape for multiwell plates
polyolefin sealing tape, acrylate adhesive, non-pierceable
別名:
multiwell plate sealing films, sealing films
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥18,040
¥18,040
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥18,040
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.22
¥18,040
Check Cart for Availability
物質
clear polyolefin film
詳細
not certified RNase/DNase-free
無菌性
non-sterile
特徴
piercable: no
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Nunc 232701
サイズ
96 or 384 wells
clear
適合性
suitable for (microscopy, good optics, low auto-fluorescence, DMSO compatible)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
一連の機能をすべて備えたシーリングテープで、広範な用途のマイクロウェルプレートに使用します。このテープの性能は、各種ポリマーで製造されたプレートを対象にしたウェル内容物の蒸発、テープの接着の広範な研究など、様々な状況下で特性を発揮します。
3Mの接着テクノロジーを特長とする本シーリングテープは、高い密封効果を示し、蒸発の抑制、コンタミネーションの除去に優れています。
通常のアッセイ、ゲノミクス、化合物やライブラリーの保存、生体分析アッセイ、ハイスループットスクリーニング、創薬用途専用に使用することを目的としたテープです。
  • ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリカーボネート製マイクロウェルプレートの密封に効果を発揮
  • 水溶液および有機溶媒に対応
  • -80~+110°Cでの使用を検査済み
  • シートは、プレートのサイズに合わせ事前にカット済み
  • 保護用の裏敷き付き
  • プレート内容物の蒸発を最小限に抑制
  • ウェル間のクロスコンタミネーションを除去
  • 取り扱い方法が容易
  • テープ取り外し用のタブ付き
  • 保存、PCR、顕微鏡、培養、保護に適合
Low autofluorescence. Excellent optical purity
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)