Merck
Z722790
Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R 遠心分離機アクセサリ
Rotor, 4 place, for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥253,600
¥253,600
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥253,600
About This Item
UNSPSCコード:
41103900
NACRES:
NB.82
¥253,600
Check Cart for Availability
特徴
to hold 4 x 1389, 1490 buckets
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Hettich 1324
パラメーター
3,328 max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models Rotafix 32A and Universal 320/320R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Carriers not included.
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)