Merck
Z728594
Hettich® アダプター(50 mL コニカルチューブ用)
for ROTANTA 460/460R Centrifuge, Adapter for 5 x 50 mL Conical Tubes 29 x 115 mm
別名:
Hettich®遠心分離機アダプター
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥22,790
¥22,790
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥22,790
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.22
¥22,790
Check Cart for Availability
特徴
Holds 50 mL tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Hettich 4740
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 5625-A
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)