Merck
Z728365
Hettich® アダプター(50 mL コニカルチューブ用)
Adapter for 1 x 50mL Conical tube 29 x 155mm
別名:
Hettich®遠心分離機アダプター
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥26,810
¥26,810
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥26,810
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.22
¥26,810
Check Cart for Availability
特徴
Holds 50 mL tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Hettich 1484
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 1398, 1559 (buckets)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)