Merck
Z722839
Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R 遠心分離機アクセサリ
Rotor, 2 place for microplates, for UNIVERSAL 320
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103900
NACRES:
NB.22
特徴
to hold 2 x microtrite plates
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Hettich 1460
パラメーター
2,218 max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models Universal 320/320R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Carriers not included.
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG