Merck
Z719706
Sorenson low binding standard tips
pack of 8 ea (Empty racks), non-sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥4,413
¥4,413
出荷予定日2025年6月01日
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥4,413
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
¥4,413
出荷予定日2025年6月01日
物質
colorless
polypropylene
無菌性
non-sterile
包装
pack of 8 ea (Empty racks)
メーカー/製品名
Sorenson 28310
最大容量
200 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for research-grade pipettors.
法的情報
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)