Merck
BR781565
BRAND® full rack with lid and tubes
Includes 96 coded 0.65 mL tubes
別名:
チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 EA
¥129,900
¥129,900
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 EA
¥129,900
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.12
¥129,900
Check Cart for Availability
物質
polypropylene
特徴
Holds 96 x 0.65 mL tubes
包装
pack of 50 ea
メーカー/製品名
BRAND 781565
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Tubes and rack are autoclavable at 121 °C (2 bar), acc. DIN EN 285. Cover mat / strips (TPE) not autoclavable. Tubes, racks, and lids can withstand temperatures as low as –80 °C. The seal of the tubes is pressure-tested. Thanks to the stable connection between the mounting plate and the racks, the stackable SBS racks are especially well-suited for use with robots and other automated dispensing systems. Coded tubes (A1 – H12) and rack sides suitable for barcode labels simplify sample organization.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)