Merck
Z688746
Nunc® IVF マルチディッシュ
Δ surface treatment, 4 well dish, 1.9 cm2/well, 120/cs
別名:
4ウェルマルチディッシュ, 4ウェル培養皿
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
120 EA
¥67,120
¥67,120
出荷予定日2025年4月13日
サイズを選択してください
表示を変更する
120 EA
¥67,120
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
¥67,120
出荷予定日2025年4月13日
物質
polystyrene
square
無菌性
sterile
sterile
特徴
lid: no
包装
case of 120 ea
メーカー/製品名
Nunc 144444
ディッシュL × W
66 mm × 66 mm
プレートL × W
66 mm × 66 mm
サイズ
4 wells
表面積
1.9 cm2 , per well
ウェル表面積
1.9 cm2
clear
適合性
suitable for (in vitro fertilization)
結合型
Nunclon Delta surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nunc® IVF 4ウェルマルチディッシュ
Nunc IVFマルチディッシュは、in vitro体外受精での使用を目的とし、IVF製品に対するFDA要求事項を遵守して生産されています。
  • 最終製品の全構成成分とも、完全なバッチコントロールにより、十分にトレーサビリティが可能
  • マウス1細胞期胚を用いた毒性試験に基づき、独自に検査済み
  • 検査済証の保証内容:滅菌(SAL 10-6)、発熱性物質不含、USPクラスVIテスト合格
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)