The tensile strength of acrylic sheets is 10,000 psi (69 MPa) at room temperature according to ASTM D638 1. However, stress cracking can be caused by continuous loads below this value . For most applications, continuously imposed design loads should not exceed 1,500 psi (10.4 MPa).
おすすめの製品
物質
transparent acrylic
包装
pkg of (packaged in one carton)
H
18 in.
457 mm
W × D
19 1/2 in. × 6 1/2 in.
厚さ
3/8 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
高い衝撃吸収性。 安定性と、正面と両側を保護するため三面構造としています。
理想的な観察用バリア。作業者または技術者を飛沫、飛来物、および1 Mevのベータ線から保護しつつ、3/8"シールドの後方で作業を行うことができます。シールドには、正面部分および2つの45°の角を有する継ぎ目のない一体型アクリル製バリアが含まれています。
土台は耐薬品性の天然ポリプロピレン製であり、土台/プラットフォームは約20" x 20" x厚さ1/2"です。土台の下側には、4つのゴム製の足があります(四隅に1つずつ)。このゴム製の足は机の天板をクッションで保護します。すべての部品は穴あけ済みであり、すぐに組立て可能です。ステンレス製機械ねじおよび戻り止めナットも含まれています。
組立てには、プラスドライバーおよび小型のモンキーレンチが必要です。本製品は飛散が発生しうるところで使用するため、間接ベントフェイスカバーゴーグルが含まれています。
OSHA CFR Part1910.1030準拠に適します。
理想的な観察用バリア。作業者または技術者を飛沫、飛来物、および1 Mevのベータ線から保護しつつ、3/8"シールドの後方で作業を行うことができます。シールドには、正面部分および2つの45°の角を有する継ぎ目のない一体型アクリル製バリアが含まれています。
土台は耐薬品性の天然ポリプロピレン製であり、土台/プラットフォームは約20" x 20" x厚さ1/2"です。土台の下側には、4つのゴム製の足があります(四隅に1つずつ)。このゴム製の足は机の天板をクッションで保護します。すべての部品は穴あけ済みであり、すぐに組立て可能です。ステンレス製機械ねじおよび戻り止めナットも含まれています。
組立てには、プラスドライバーおよび小型のモンキーレンチが必要です。本製品は飛散が発生しうるところで使用するため、間接ベントフェイスカバーゴーグルが含まれています。
OSHA CFR Part1910.1030準拠に適します。
アプリケーション
本製品は、飛沫または飛散からバリアの手前にいる人をある程度保護するための「エンジニアリングコントロール」すなわちバリアとして働くよう設計されています。このシールドは、「爆発性」の事故から保護することはまったくできません。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ