M4526
イーグル最少必須培地
Alpha Modification, with sodium bicarbonate and Earl's salts, without ʟ-glutamine, ribonucleosides and deoxyribonucleosides, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
αMEM, MEM
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
製品名
イーグル最少必須培地, Alpha Modification, with sodium bicarbonate, without L-glutamine, ribonucleosides and deoxyribonucleosides, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
Earle’s salts (5% CO2): yes
sodium pyruvate: yes
glucose: yes
L-glutamine: no
HEPES: no
Hanks’ salts (2% CO2): no
phenol red: yes
NaHCO3: yes
stable glutamine: no
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
再構成
よく一緒に購入される製品
栄養補助剤
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
M4526-500ML:
M4526-VAR:
M4526-6X500ML:
M4526-PH:
M4526-100ML:
M4526-BULK:
M4526PROC:
M4526-24X500ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Milli-Q®装置から得られる超純水はBPAを含まず、発生学的研究に適しており、内分泌かく乱物質の干渉を最小限に抑えることが示されています。
Ultrapure water from Milli-Q® system shown free of BPA, suitable for embryology research, minimizing endocrine disruptor interference.
Human renal proximal tubule epithelial cells (RPTECs) are commonly used to predict human renal drug permeability and to investigate drug efflux. We have generated transporter knockout (KO) cell lines using CompoZr® Zinc Finger Nuclease (ZFN) technology in a proprietary renal proximal tubule epithelial cell line.
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.
プロトコル
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.