Merck
Z667153
Greiner PS inoculating loop
size 10 μL, blue
別名:
inoculating needles, Greiner PS inoculating loop
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41161502
NACRES:
NB.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
polystyrene
無菌性
sterile
包装
pack of 3000 ea
メーカー/製品名
Greiner 731175
利用可能性
available only in EU
サイズ
10 μL
blue
詳細
注:使い捨て可能な接種ループ。疎水性
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)