Merck
HS81121C
Inoculating Needle/Loops
loop volume 10 μL,
flexible
, sterile, blue
別名:
Inoculation Tools, Sterile Inoculating Loops
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1000 EACH
¥13,300
¥13,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1000 EACH
¥13,300
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
¥13,300
Check Cart for Availability
物質
blue
polypropylene
無菌性
sterile
包装
pack of 1000 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS81121C
ループ容量
10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Inoculating Needle/Loops combination provides choice to spread or pick colonies and cultures. Transfer bacterial cultures without risk of contamination.
特徴および利点
  • Use loop end to uniformly streak a gel surface
  • Use needle end for removal of colonies
  • Constructed of flexible polypropylene
  • Sterile, 20 per bag with lot-to-lot traceability
  • Disposable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)