As listed in the 'PROPERTIES' section, these inoculating loops are made from polystyrene.
おすすめの製品
物質
polystyrene
無菌性
sterile; γ-irradiated
包装
pack of 500 ea
メーカー/製品名
Simport L200-2A
ループサイズ
10 μL
色
color-coded yellow
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ゲル表面を傷つけることなく均一に画線できるように滑らかで柔軟性があります。ディスポ-ザブルの接種ル-プは火炎殺菌の必要がないので、感染の危険性を抑えられます。ル-プは測量されていません。
包装
トレ-入り 10本パック