Merck
BR452215
BRAND® Inoculation loop with needle, disposable
volume 1+10 μL, yellow
別名:
Inoculation loops
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1000 EA
¥14,850
¥14,850
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1000 EA
¥14,850
About This Item
UNSPSCコード:
42142523
NACRES:
NB.22
¥14,850
Check Cart for Availability
物質
polystyrene
yellow
無菌性
sterile; γ-irradiated
包装
pack of 1000 ea
pkg of 8000 ea (400 bags of 20)
メーカー/製品名
BRAND 452215
容量
1+10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For inoculation of nutrient media. Available either with loop at one end and needle at the other or loops at both ends. High flexibility permits gentle streaking without damaging the nutrient surface. γ-ray sterilized.
特徴および利点
  • Sterile (SAL 10-6)
  • High flexibility for agar-saving smears
  • Usable at both ends
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2