Merck
Z660051
Bandelin TICKOPUR R 27 cleaning concentrate
special acid cleaner for ultrasonic bath
別名:
low foaming detergent, ultrasonic bath detergent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131800
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 1 L bottle
pkg of 2 L bottle
pkg of 5 L cannister
メーカー/製品名
Bandelin 815
利用可能性
available only in EU
詳細
Special acid cleaner for ultrasonic bath, concentrate - based on phosphoric acid, anti-corrosive, acid, pH 1.9 (1%), dosage 5%, 1 to 10 min.
Contamination:
Heavy mineral residues like chalk, silicate, phosphate, rust, cement, temper colors, metal oxides, grease and oil films etc.
Objects to be cleaned:
Glass, ceramics, plastics, rubber, steel, stainless steel, precious metals. Not for light and non-ferrous metals, tin and zinc.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z660051-5L:
Z660051-2L:
Z660051-25L:
Z660051-1L:
試験成績書(COA)