Merck
Z617792
Greiner centrifuge tubes with screw cap
capacity 12 mL, size × diam. × L × 16.8 mm × 100 mm, conical bottom, skirt
別名:
遠心用チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1000 EA
¥80,730
¥80,730
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1000 EA
¥80,730
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
¥80,730
Check Cart for Availability
物質
colorless polystyrene tube
conical bottom
screw top blue polyethylene cap
無菌性
sterile
特徴
skirt
包装
case of 1000
メーカー/製品名
Greiner 164161
キャパシティ
12 mL
サイズ直径× L
× 16.8 mm × 100 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Polystyrene tubes with closures are ideally suited for optical measurements due to its high clarity. Available with screw or bayonetc ap in blue, black or white and choice of skirted on non-skirted.
アプリケーション
Greiner centrifuge tubes with screw cap is suitable for processing, storage, and centrifugation of samples.
特徴および利点
  • High clarity as the tube is made of polystyrene
  • Cap is made of high-density polyethylene
  • RNase, DNase, human DNA, and pyrogens free
  • Non-autoclavable
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)