Merck
T1818
Sigma-Aldrich
Greiner 遠心管
centrifuge tube, 15 mL, 17x120 mm, conical (V) bottom, w/ graduation, I.D. field, w/ rack
別名:
遠心用チューブ, Greiner 遠心管
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 EA
¥55,470
¥55,470
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
500 EA
¥55,470
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.11
¥55,470
Check Cart for Availability
物質
cap
conical bottom tube
polypropylene tube
無菌性
sterile
特徴
RCF 3,500 × g
graduations, ID field, w/ rack
包装
pack of 50
case of 500
メーカー/製品名
Greiner 188261-N
キャパシティ
15 mL
直径× L
17 mm × 120 mm
blue cap
colorless tube
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グライナー遠心管
高品質で澄明なポリプロピレン製遠心管。遠心管は、遠心分離する溶液の比重とローターのタイプに応じて、約3,200×g(50 mLサイズ)および3,500×g(15 mLサイズ)まで安全に遠心分離できます。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
資料
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.