Merck
T3043
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3138
nominal capacity 10 mL
別名:
High-Speed ​​Centrifuge Tubes, Nalgene tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
cap (Sealing cap)
round bottom tube
transparent polycarbonate
無菌性
non-sterile
特徴
RCF 50,000 × g
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 3138-0010
公称容量
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Easily view contents using strong, transparent Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polycarbonate Centrifuge Tubes, equipped with sealing caps for leakproof† performance up to 50,000 x g.
包装
With sealing cap
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2