Z640883
BRAND® centrifuge tubes
capacity 10 mL, polypropylene, without cap, pack of 250 ea
別名:
115342, Centrifuge tubes, Microcentrifuge tubes, Round bottom tubes, Tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 EA
¥27,630
¥27,630
出荷予定日2025年4月16日
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
250 EA
¥27,630
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
¥27,630
出荷予定日2025年4月16日
おすすめの製品
物質
beaded neck tube
cylindrical tube
polypropylene
polypropylene
round bottom tube
無菌性
non-sterile
特徴
autoclavable at 121°C and withstand RCF of up to 5,000 × g
without cap
包装
pack of 250 ea
メーカー/製品名
BRAND 115342
キャパシティ
10 mL
チューブD × H
100 mm × 16 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- BRAND® centrifuge tubes are made of high-quality, chemically resistant polypropylene.
- The even and thick walls facilitate optimal results.
- The cylindrical tubes feature a beaded rim.
- Caps/stoppers are available separately.
Cylindrical, with rim. Without cap, please order separately.
特徴および利点
• Extra thick and even vessel walls• Good chemical resistance• Caps available separately
その他情報
BR115342 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
よく一緒に購入される製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック