Merck
Z614033
Vivaspin 500 遠心濃縮器
MWCO 10 kDa
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104916
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
詳細
PES membrane
無菌性
non-sterile
特徴
holdup volume 5 μL
包装
package of 100 ea
メーカー/製品名
Sartorius VS0102
パラメーター
15000 × g max. centrifugal force
デッドストップ容積
5 μL
膜面積
0.5 cm2
チューブサイズ
~2.2 mL
有効容積
500 μL
ポアサイズ
10 kDa MWCO
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Vivaspin遠心濃縮器は、広範囲の容積容量とMWCOがあり、どんな濃縮やバッファー交換の用途にも最適のソリューションになります。
  • 特別な垂直の膜設計により最高の流動速度と回収率が実現されています。
  • 極めて安全なサンプル処理で、特許取得済みのデッドストップ技術により、さらに再スピンすることなく濃縮物を直接回収できるため大変便利です。
注:Vivaspin 500 μL遠心式フィルターユニットにより、単純な1ステップ手順でサンプル調製が可能になります。スイングアウトローターまたは固定角ローターのどちらでも効率的にご使用いただけます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)