Merck
Z648191
STATMARK油性マーカー、カセット&スライドのマーキング用
STATMARK permanent marker for cassette & slide marking
pkg of 12 ea
別名:
solvent resistant pen
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EA
¥11,340
¥11,340
出荷可能日2025年4月28日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
12 EA
¥11,340
About This Item
UNSPSCコード:
41181600
NACRES:
MA.01
¥11,340
出荷可能日2025年4月28日詳細
包装
pkg of 12 ea
メーカー/製品名
Ted Pella 22313
詳細
顕微鏡のスライドやカセットのラベル記入には超極細のSTATMARK油性インクペンが最適です。ガラススライドおよびほとんどの組織包埋カセットへの正確な手書きが可能な硬質ナイロン製。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–4/4 質問  
  1. Is this marker solvent resistant to chloroform or low concentration acid, like 10% acetic acid?
    1 回答
    1. When allowed to dry, the marker is resistant chemicals and solvents. Some fading may occur with exposure to ethanol or ethanol/xylene mixtures. See the statement below from the manufacturer.
      役に立ちましたか?
  2. This marker writing, is stable up to 800 degree centigrade.
    1 回答
    1. This marker has not been tested in high temperature. There is no heat resistant marker product currently available.
      役に立ちましたか?
  3. Is this Statmark marker suitable for labeling tubes with a storage temperature of -80°C?
    1 回答
    1. This marker is not rated for cryogenic temperatures. See the link below to the Nalgene Cyroware marker set, which are suitable for ultra-low temperatures: https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/m6163.
      役に立ちましたか?
  4. is this marker solvent resistant (including formalin, xylene, and alcohols)?
    1 回答
    1. The STATMARK permanent marker contains quick drying ink is highly resistant to aqueous based stains, alcohols, xylene and xylene substitutes.
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー