¥52,480
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
cap (Attached single caps)
clear
polypropylene tube
詳細
DNase-/RNase- DNA-free
無菌性
non-sterile
特徴
neck thread push fit
attached single caps
包装
pack of 120
メーカー/製品名
BRAND 781332
テクニック
PCR: suitable
キャパシティ
0.2 mL
有効容積
0.2 mL
適合性
suitable for (for RealTime-PCR)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PCR用の8連チューブストリップと12連チューブストリップは、お客様のPCRやqPCRにフレキシブルなソリューションをご提供します。ドーム型のキャップは、サーマルサイクラーの蓋を介して密閉圧力を追加します。フラットキャップは、qPCRに必要です。一体型キャップストリップは、片手で簡単に開閉できます。独立したキャップストリップとフィルムストリップは、ロボットの動きを妨げないため、自動化に適しています。′どのキャップを選んだとしても、容器を確実に密封することができるため、お客様のサンプルを蒸発や汚染から効果的に守ります。壁が非常に薄いため、短いサイクル時間で加熱・冷却するプロセスで、むらのない熱伝達が行えます。
アプリケーション
PCR、qPCR(フラットキャップのみ)
特徴および利点
- さまざまなキャップタイプとフィルムストリップにより、高い柔軟性があります。
- キャップストリップがしっかりと閉まるため、蒸発によるロスが軽減されています。
- 容器の壁が薄いため、熱伝達が迅速です。
- ウェルに番号が付いているため識別が簡単です。
- DNAフリー、RNAフリー、DNaseフリー、RNaseフリー、発熱物質フリー、PCR阻害物質フリー
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック