Merck
BR781301
BRAND® PCR tubes
capacity 0.2 mL, pink tube, individual, attached flat cap
別名:
PCR, PCRチューブ, チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1000 EA
¥14,120
¥14,120
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1000 EA
¥14,120
About This Item
UNSPSCコード:
41103037
NACRES:
NB.22
¥14,120
Check Cart for Availability
物質
conical bottom
flat cap
pink cap
pink tube
polypropylene cap
polypropylene tube
詳細
thin-walled
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
individual, attached flat cap
包装
pack of 1000
メーカー/製品名
BRAND 781301
テクニック
PCR: suitable
キャパシティ
0.2 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • BRAND® PCR tubes are manufactured from high-quality virgin resin polypropylene.
  • Flat caps enable tight closing and minimal evaporation losses.
  • Applicable for PCR reactions.
  • Compatible with most thermal cyclers.
  • Free of chemical additives.
  • Uniform walls enable precise thermal transfer.
特徴および利点
  • Thin walls for rapid heat transfer
  • Tightly closing covers protect samples against evaporation
  • Colors available for easy identification of samples
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1