Merck
Z374431
Sigma-Aldrich
Scienceware®クローニングディスク
diam. 3.2 mm ( 1/8 in.)
別名:
クローニングディスク, クローニングリング
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106618
NACRES:
NB.22
無菌性
sterile; γ-irradiated
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37847-0001
直径
3.2 mm ( 1/8 in.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
紙製のディスクで、細胞を迅速かつ容易に24ウェルプレ-トに移し、成長させることができます。ディスクは、クロ-ニングシリンダ-を用いる際に起こるリ-クの問題を解消します。細胞が外部にさらされる時間は、クロ-ニングシリンダ-を使用した場合に比べてごく短いため、コンタミネ-ションや乾燥のリスクが軽減されます。
クロ-ニングディスク50個入りのバイアル2本が含まれています。
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sangwoo Ham et al.
Scientific reports, 7(1), 525-525 (2017-04-04)
Dysfunctional parkin due to mutations or post-translational modifications contributes to dopaminergic neurodegeneration in Parkinson's disease (PD). Overexpression of parkin provides protection against cellular stresses and prevents dopamine cell loss in several PD animal models. Here we performed an unbiased high-throughput