Merck
Z350648
Sigma-Aldrich
Transfer pipette, polyethylene
general purpose, large bulb, draw 4.6 mL, sterile
別名:
liquid transfer tool, plastic pipette
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
400 EA
¥15,880
¥15,880
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
400 EA
¥15,880
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥15,880
Check Cart for Availability
物質
polyethylene
無菌性
sterile
特徴
graduations: no
包装
pack of 400 (20 bags of 20)
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
L
150 mm
吸引
4.6 mL
ステム直径
6.3 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z350729Z350745Z350893
material
polyethylene
material
polyethylene
material
polyethylene
material
polyethylene
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
packaging
pack of 400 (20 bags of 20)
packaging
pack of 400 (20 bags of 20)
packaging
pack of 400 (20 bags of 20)
packaging
pack of 400 (20 bags of 20)
L
150 mm
L
137 mm
L
225 mm
L
150 mm
詳細
ディスポーザブルのトランスファーピペットは液体を移すのに大変便利で、クロスコンタミネーションの心配もありません。19のスタイルを用意しており、幅広い品ぞろえで皆様のニーズに確実にお応えします。非滅菌または滅菌製品、10本1パックで包装しています。
  • 内蔵ピペットバルブ付きの統一設計です。
  • 安全、便利なディスポーザブル製品です。
  • ガラスへの吸着による細胞やタンパク質のロスを抑えます。
  • ヒートシール可能で、液体を密閉保存できます。
  • オートクレーブ不可。
包装
Packaged in bags of 20
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)