Pipets are kept in a sterile bag. It is convenient and easy to use.
Z350605
Transfer pipette, polyethylene
Transfer pipette, polyethylene
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
general purpose, standard, bulb draw 3.2 mL, sterile
別名:
liquid transfer tool, plastic pipette
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 EA
¥15,880
¥15,880
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
500 EA
¥15,880
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥15,880
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
polyethylene
無菌性
sterile
特徴
graduations: no
包装
pack of 500 (25 bags of 20)
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
L
150 mm
吸引バルブ
3.2 mL
ステム直径
7.8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ディスポーザブルのトランスファーピペットは液体を移すのに大変便利で、クロスコンタミネーションの心配もありません。19のスタイルを用意しており、幅広い品ぞろえで皆様のニーズに確実にお応えします。非滅菌または滅菌製品、10本1パックで包装しています。
- 内蔵ピペットバルブ付きの統一設計です。
- 安全、便利なディスポーザブル製品です。
- ガラスへの吸着による細胞やタンパク質のロスを抑えます。
- ヒートシール可能で、液体を密閉保存できます。
- オートクレーブ不可。
包装
Packaged in bags of 20
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック