Z350796
Transfer pipette, polyethylene
Transfer pipette, polyethylene
graduated to 3 mL, bulb draw 3.2 mL, non-sterile
別名:
liquid transfer tool, plastic pipette
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 EA
¥12,060
¥12,060
Check Cart for Availability
すべての画像(2)
サイズを選択してください
表示を変更する
500 EA
¥12,060
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥12,060
Check Cart for Availability
おすすめの製品
詳細
ディスポーザブルのトランスファーピペットは液体を移すのに大変便利で、クロスコンタミネーションの心配もありません。19のスタイルを用意しており、幅広い品ぞろえで皆様のニーズに確実にお応えします。非滅菌または滅菌製品、10本1パックで包装しています。
- 内蔵ピペットバルブ付きの統一設計です。
- 安全、便利なディスポーザブル製品です。
- ガラスへの吸着による細胞やタンパク質のロスを抑えます。
- ヒートシール可能で、液体を密閉保存できます。
- オートクレーブ不可。
包装
Bulk pack
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック