Merck
BR747770
BRAND®ピペット
withdraw volume 7 mL (including bulb), graduations: no, drop quantity 25 per mL
別名:
パスツールピペット, ピペット, プラスチック
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 EA
¥25,470
¥25,470
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
500 EA
¥25,470
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥25,470
Check Cart for Availability
物質
low-density polyethylene
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
包装
pack of 500
pkg of 500 ea
メーカー/製品名
BRAND 747770
withdraw volume measuring range
7 mL (including bulb)
L
147 mm
キャパシティ
4 mL
チップ外径
3.2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
使い切り商品。非常に優れた再現性がある1 mLあたりの滴下数。小分けに理想的。充填状態で急速冷凍したり、先端をヒートシールして密閉容器に変えることができます。一体型のピペッティングバルブは容易に押し込めるので、頻繁なピペット操作による疲労を最小限に抑えます。
参考:ガスまたはγ-照射により滅菌できます。
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)