WH0004204M1
Monoclonal Anti-MECP2 antibody produced in mouse
clone 4B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗AUTSX3抗体, 抗DKFZp686A24160抗体, 抗MRX16抗体, 抗MRX79抗体, 抗RTS抗体
サイズを選択してください
¥81,000
サイズを選択してください
About This Item
¥81,000
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4B6, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MECP2(4204)
詳細
免疫原
Sequence
PKQRRSIIRDRGPMYDDPTLPEGWTRKLKQRKSGRSAGKYDVYLINPQGKAFRSKVELIAYFEKVGDTSLDPNDFDFTVTGRGSPSRREQ
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
法的情報
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0004204M1-100UG:
アクティブなフィルタ