抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
Mec-168, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~75 kDa
化学種の反応性
rat, human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using nuclear cell extract of cultured Jurkat, human acute T cell leukemia cells, or cultured MCF7 human breast carcinoma.
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MECP2(4204)
mouse ... Mecp2(17257)
rat ... Mecp2(29386)
詳細
免疫原
アプリケーション
Immunoprecipitation (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunostaining
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- western blot (0.1-0.2 μg/mL using nuclear cell extract of cultured Jurkat, human acute T cell leukemia cells, or cultured MCF7 human breast carcinoma)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
M6818-BULK:
M6818-100UL:
M6818-VAR:
M6818-200UL:
M6818-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)