安全性情報
W0397
SAFC
ウィリアム E 培地
liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, With sodium bicarbonate and L-glutamine, without phenol red
医薬品製造
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
製品W0397は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
品質水準
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
Endotoxin, tested
構成
NaHCO3: 2.2 g/L
phenol red: no
glucose: 2.0 g/L (Dextro)
sodium pyruvate: 0.025 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Williams′ Medium E has been reported to suit long-term culturing of adult liver epithelial cells.
その他情報
Phenol red has been shown to interfere with the growth of some cells at low or cloning densities. Use this version of William′s E when working with stem cells or cells at low densities.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
W0397-500ML:
W0397-BULK:
W0397-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)