製品名
バイオラセイン Janthinobacterium lividum由来, >98% (violacein (minimum 85% violacein) and deoxyviolacein, HPLC)
品質水準
アッセイ
>98% (violacein (minimum 85% violacein) and deoxyviolacein, HPLC)
溶解性
H2O: insoluble
acetone: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N1C(=C\C(=C4/c5c(cccc5)NC/4=O)\C1=O)c2c3c([nH]c2)ccc(c3)O
InChI
1S/C20H13N3O3/c24-10-5-6-15-12(7-10)14(9-21-15)17-8-13(19(25)23-17)18-11-3-1-2-4-16(11)22-20(18)26/h1-9,21,24H,(H,22,26)(H,23,25)/b18-13-
InChI Key
XAPNKXIRQFHCHN-AQTBWJFISA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
V9389-1MG:
V9389-1MG-PW:
V9389-VAR:
V9389-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.