アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
solid
色
white to pale yellow
mp
≥170 °C
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
ethanol: soluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@](CC(C)=O)(c1ccccc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3/t15-/m1/s1
InChI Key
PJVWKTKQMONHTI-OAHLLOKOSA-N
遺伝子情報
human ... CYP2C9(1559)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
UC213-VAR:
UC213-10MG:
UC213-5MG:
UC213-BULK:
試験成績書(COA)
プロトコル
This study demonstrates the analysis of Warfarin in plasma samples utilizing chiral and achiral (reversed-phase) LC-MS and effective sample prep to remove endogenous phospholipids
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLC表示を増やすライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)