Merck
TMO2322-0020
Nalgene® rectangular carboy
polycarbonate, volume 9 L, case of 6 ea
別名:
carboy with spigot, media storage bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
6 EACH
¥244,300
¥244,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
6 EACH
¥244,300
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.35
¥244,300
Check Cart for Availability
物質
polycarbonate
polypropylene screw closure
rectangular
包装
case of 6 ea
メーカー/製品名
Nalgene 2322-0020
容量
9 L
9000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Molded-in graduations in liters and gallons. Built-in shoulder loops with a stainless steel bail handle attached. Wide-mouth opening (100 mm)
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)