Merck
Z675563
ポリプロピレンカーボイ
size 20 L
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥21,860
¥21,860
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥21,860
About This Item
UNSPSCコード:
41121820
NACRES:
NB.35
¥21,860
Check Cart for Availability
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F10794-0050
サイズ
20 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
構造全体が、121°C(華氏250度)のオートクレーブ可能、耐薬品性のポリプロピレン製です。オートクレーブ時には、キャップを外してください。
  • 83 mm密閉キャップ、シリコン製ガスケット付き
  • 持ち運ぶときや注ぐとき用に1つの大きな取っ手付き
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)