Merck
TMO155411
Nunc® Lab-Tek® II チャンバーカバーガラス
borosilicate glass, L × W 57 mm × 25 mm, chamber size 8, sterile, case of 96 ea
別名:
chamber slides, microscope slides, microscopy slides
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
96 EACH
¥148,500
¥148,500
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
96 EACH
¥148,500
About This Item
UNSPSCコード:
41161502
NACRES:
NB.13
¥148,500
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass
borosilicate glass
polystyrene chamber
無菌性
sterile
sterile
品質
CE marked
包装
case of 96 ea
case of 96
メーカー/製品名
Nunc 155411
L × W
57 mm × 25 mm
チャンバーサイズ
8
適合性
suitable for (high power inverted microscopic viewing; confocal image analysis)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • 優れた共焦点像分析が可能
  • 高性能倒立顕微鏡での観察に最適
  • チャンバー型カバーガラス
  • 培地チャンバーは取り外し不可
法的情報
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)