スキップする
T8902
チオストレプトン from Streptomyces azureus
from Streptomyces azureus, ≥90% (HPLC), powder, FoxM1 inhibitor
別名:
Bryamycin, NSC 170365, NSC 81722, Thiactin, Thiostreptin A
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥44,700
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C72H85N19O18S5
CAS番号:
分子量:
1664.89
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
215-734-9
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
¥44,700
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
チオストレプトン from Streptomyces azureus, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
solubility
acetic acid: soluble 25 mg/mL, clear to hazy, yellow to brownish-yellow
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, parasites
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C1NC2C=Cc3c(cc(nc3C2O)C(=O)OC(C)C4NC(=O)c5csc(n5)C(NC(=O)C6CSC(=N6)C(\NC(=O)C(NC(=O)c7csc(n7)C8(CCC(=NC8c9csc4n9)c%10nc(cs%10)C(=O)NC(=C)C(=O)NC(=C)C(N)=O)NC(=O)C(C)NC(=O)C(=C)NC(=O)C(C)NC1=O)C(C)O)=C\C)C(C)(O)C(C)O)C(C)O
InChI
1S/C72H85N19O18S5/c1-14-26(3)47-63(105)78-30(7)57(99)75-28(5)56(98)76-31(8)58(100)91-72-19-18-40(66-85-43(22-111-66)59(101)77-29(6)55(97)74-27(4)54(73)96)81-52(72)42-21-112-67(83-42)49(34(11)109-69(107)41-20-37(32(9)92)36-16-17-39(79-47)51(95)50(36)80-41)89-60(102)44-24-113-68(86-44)53(71(13,108)35(12)94)90-62(104)45-23-110-65(84-45)38(15-2)82-64(106)48(33(10)93)88-61(103)46-25-114-70(72)87-46/h15-17,20-22,24-26,30-35,39,45,47-49,51-53,79,92-95,108H,4-6,14,18-19,23H2,1-3,7-13H3,(H2,73,96)(H,74,97)(H,75,99)(H,76,98)(H,77,101)(H,78,105)(H,82,106)(H,88,103)(H,89,102)(H,90,104)(H,91,100)/b38-15-
InChI key
NSFFHOGKXHRQEW-BXVAPQLOSA-N
General description
化学構造:ペプチド
Application
チオストレプトンは、組み換えストレプトマイセス培地[1][2][3]のための選択可能マーカーとして使用されています。
Biochem/physiol Actions
伸長因子G(EF-G)およびGTPの50Sリボソ-ムサブユニットへの結合を阻害するペプチド性抗生物質です。
Preparation Note
チオストレプトンは酢酸に25 mg/mlで溶解し、透明または霞んだ黄~黄褐色の溶液になります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
L7386S4400H7772
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
acetic acid: soluble 25 mg/mL, clear to hazy, yellow to brownish-yellow
solubility
water: 2.00-2.10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
DMSO: soluble, H2O: insoluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
solubility
H2O: 50 mg/mL
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
protein synthesis | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, parasites
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
viruses
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
T8902-BULK: + T8902-VAR: + T8902-1G: + T8902-250MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)