Merck
T8654
赤紫色容器
7-way tray
別名:
Magenta Vessel
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥10,822
¥10,822
単価¥14,430割引25%
出荷予定日2025年3月31日
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥10,822
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.13
¥10,822
単価¥14,430割引25%
出荷予定日2025年3月31日
アプリケーション
agriculture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Culture tray supports eight GA-7 or GA-7-3 Magenta vessels or 36 25 mm culture tubes. Tray can be used during washing, filling, autoclaving or incubation
法的情報
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
サンバッグ、透明 pore size 0.02 μm, Autoclavable
B7026
サンバッグ、透明