Merck
T8276
Sigma-Aldrich
抗TRPC1 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, lyophilized powder
別名:
抗一過性受容体電位陽イオンチャネル, サブファミリーC, メンバー1抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.05 ML
¥45,700
0.2 ML
¥135,000
¥45,700
出荷予定日2025年5月31日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
0.05 ML
¥45,700
0.2 ML
¥135,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥45,700
出荷予定日2025年5月31日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
lyophilized powder
交差性
rat
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot (chemiluminescent): suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TRPC1(7220)
mouse ... Trpc1(22063)
rat ... Trpc1(89821)
詳細
Transient receptor potential cation channel subfamily C member 1 (TRPC1) is encoded by the gene mapped to human chromosome 3q22-24. The encoded protein is a member of the transient receptor potential (TRP) superfamily of cation channels and is distributed in both glomeruli and glomerular mesangial cells.
免疫原
ヒトTRPC1(Genbank®Accession No. P48995)のアミノ酸557-571に相当する合成ペプチド。エピトープはマウス、ラットと同一であり、ウシおよびアフリカツメガエル(Xenopus)と高い相同性があります。
生物化学的/生理学的作用
Transient receptor potential cation channel subfamily C member 1 (TRPC1) facilitates Ca2+ entry upon store depletion in a variety of cell types by forming a multimeric complex with other TRPCs. The encoded protein is implicated in the odontoblast-like differentiation of human dental pulp cells (hDPCs). Mutation in the gene is associated with the development type 2 diabetes mellitus (T2D). Decreased expression of the gene leads to hepatocellular carcinoma cell proliferation and thus, TRPC1 can be considered as a potential therapeutic target for hepatocellular carcinoma.
物理的形状
凍結乾燥品 (0.3 mg/mLのPBS溶液, pH 7.4, 1%BSA, 5%スクロ-ス, 0.025%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T8276-BULK:
T8276-.2ML:4548173918259
T8276-VAR:
T8276-.05ML-PW:
T8276-.05ML:4548173918242
T8276-.2ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wanjie Huang et al.
International journal of molecular medicine, 49(2) (2021-12-23)
Persistent pulmonary hypertension of the newborn (PPHN) is a common pulmonary vascular disease during the neonatal period, and it is associated with a high clinical mortality rate and a poor prognosis. At present, the treatment of PPHN is based mainly
Jinwang Ye et al.
Aging cell, 19(9), e13209-e13209 (2020-08-21)
Intracellular accumulating of the hyperphosphorylated tau plays a pivotal role in neurodegeneration of Alzheimer disease (AD), but the mechanisms underlying the gradually aggravated tau hyperphosphorylation remain elusive. Here, we show that increasing intracellular tau could upregulate mRNA and protein levels
The Role of Transient Receptor Potential Cation Channel, Subfamily C, Member 1 in the Odontoblast-like Differentiation of Human Dental Pulp Cells
Song Z
Journal of Endodontics, 43, 315-320 (2017)
Differential expression of store-operated calcium- and proliferation-related genes in hepatocellular carcinoma cells following TRPC1 ion channel silencing
Selli C
Molecular and Cellular Biochemistry, 420, 129-140 (2016)
Association of TRPC1 gene polymorphisms with type 2 diabetes and diabetic nephropathy in Han Chinese population.
Chen K
Endocrine Research, 38, 59-68 (2013)