Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
WH0006421M2
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗SFPQ マウス宿主抗体
clone 6D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗POMP100, 抗PSF, 抗スプライシング因子プロリン/グルタミンリッチ(ポリピリミジン管結合タンパク質関連)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥81,000
¥81,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥81,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥81,000
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6D7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human, rat, mouse
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SFPQ(6421)
詳細
ポリピリミジン管結合タンパク質関連スプライシングファクター(PSF)としても知られるプロリンおよびグルタミンの豊富なスプライシングファクター(SFPQ)は、多機能性核タンパク質です。本タンパク質は、グリシンの豊富なN末端ドメイン、プロリン/グルタミンの豊富なドメイン(P/Q)、2つのRNA認識モチーフ(RRM)、および2つの核局在化シグナルを伴うC末端領域を特徴としています。SFPQ遺伝子は、ヒト染色体1p34にマッピングされています。
免疫原
SFPQ (NP_005057, 269 a.a.~361 a.a) GSTタグ付一部組換えタンパク質。GSTタグのみの分子量は26 KDaです。
配列
EEKISDSEGFKANLSLLRRPGEKTYTQRCRLFVGNLPADITEDEFKRLFAKYGEPGEVFINKGKGFGFIKLESRALAEIAKAELDDTPMRGRQ
アプリケーション
マウスで産生されたモノクローナル抗SFPQ抗体は、ウェスタンブロッティングおよび免疫蛍光法に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
プロリンおよびグルタミンの豊富なスプライシング因子(SFPQ)は、その結合パートナーである非POUドメイン含有オクタマー結合タンパク質(NONO/p54nrb)とともに、RNAプロセシング、RNAスプライシング、および転写調節において重要な役割を果たします。さらに、これらのタンパク質は、欠陥のあるmRNAの選択的な核内貯留において調節の役割も果たします。SFPQは、転写調節タンパク質Sin3aとヒストンデアセチラーゼ(HDAC)を動員することにより、転写抑制に関与します。
物理的形状
pH 7.4のリン酸緩衝生理食塩水溶液
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0006421M2-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The t(1;9)(p34;q34) and t(8;12)(p11;q15) fuse pre-mRNA processing proteins SFPQ (PSF) and CPSF6 to ABL and FGFR1
Claire H
Genes Chromosomes Cancer (2008)
Paclitaxel Reduces Axonal Bclw to Initiate IP3R1-Dependent Axon Degeneration
Sarah E.Pease-Raissi
Neuron (2017)
Cell-type specific role of the RNA-binding protein, NONO, in the DNA double-strand break response in the mouse testes
DNA Repair (2017)
Michelle E Watts et al.
BMC biology, 21(1), 127-127 (2023-05-27)
Circular RNA (circRNA) molecules, generated through non-canonical back-splicing of exon-exon junctions, have recently been implicated in diverse biological functions including transcriptional regulation and modulation of protein interactions. CircRNAs are emerging as a key component of the complex neural transcriptome implicated
Arginine methylation and citrullination of splicing factor proline- and glutamine-rich (SFPQ/PSF) regulates its association with mRNA
Ambrosius P. Snijders
RNA (2015)