T7924
トランスフォーミング増殖因子-α ヒト
≥98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
別名:
hTGF-α, TGF-α
サイズを選択してください
¥111,000
サイズを選択してください
About This Item
¥111,000
おすすめの製品
製品名
トランスフォーミング増殖因子-α ヒト, TGF-α, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
フォーム
powder
有効性
≤0.2 ng/mL ED50
品質
endotoxin tested
分子量
5.5 kDa
包装
pkg of 1 mg
pkg of 5 mg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1 EU/μg
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TGFA(7039)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
Amino Acid Sequence
詳細
アプリケーション
- to determine the ideal concentration of growth factors to be used in the culture medium that supports sheep preantral follicles[3]
- in human hepatocytes cell culture and keratinocyte cell culture[4][5]
- to induce morphogenesis in primary mouse organoids[2]
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
アナリシスノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T7924-.5MG-PW:
T7924-BULK:
T7924-VAR:
T7924-.1MG:
T7924-.5MG:
T7924-.1MG-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック