Merck
T6829
Sigma-Aldrich
TUG-424
≥98% (HPLC)
別名:
3-(4-(o-トリルエチニル)フェニル)プロパン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥29,330
¥29,330
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥29,330
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H16O2
CAS番号:
分子量:
264.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥29,330
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccccc1C#Cc2ccc(CCC(O)=O)cc2
InChI
1S/C18H16O2/c1-14-4-2-3-5-17(14)12-10-15-6-8-16(9-7-15)11-13-18(19)20/h2-9H,11,13H2,1H3,(H,19,20)
InChI Key
FODHWOBAQBTTFS-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
TUG-424はFFA1の探索に有用であると期待されており、新たな糖尿病治療薬のリード構造としても役立つ可能性があります。
TUG-424はFFA1の探索に有用であると期待されており、新たな糖尿病治療薬のリード構造としても役立つ可能性があります。TUG-424は、100 nMでグルコース誘導性のインスリン分泌を有意に増加させ、糖尿病や肥満などの代謝性疾患におけるFFA1の役割を調べるために利用することも可能です。ラットβ細胞株では100 nMで既にグルコース刺激性のインスリン分泌の向上が認められ、分離されたマウス膵島でもFFA1を介して同様の効果が認められます。
GPR40(現在のFFA1)は以前はオーファンGPCRの1つでしたが、近年、内在性リガンドが遊離脂肪酸(FFA)と同定されました。このレセプターは、FFAを介するグルコース刺激性のインスリン放出の亢進において役割を果たすことから2型糖尿病の病態生理に関与すると考えられており、薬物標的の1つとなっています。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T6829-BULK:
T6829-VAR:
T6829-5MG:
T6829-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jian Luo et al.
PloS one, 7(10), e46300-e46300 (2012-10-12)
Type 2 diabetes is characterized by impaired glucose homeostasis due to defects in insulin secretion, insulin resistance and the incretin response. GPR40 (FFAR1 or FFA1) is a G-protein-coupled receptor (GPCR), primarily expressed in insulin-producing pancreatic β-cells and incretin-producing enteroendocrine cells