As mentioned in the 'PROPERTIES' section of the Product Detail Page, this product consists of 5 mL per vial.
おすすめの製品
無菌性
non-sterile; sterile-filtered
品質水準
含みます
0.1% benzoic acid as preservative
包装
vial of 5 mL
濃度
40 % (w/v) in H2O
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI Key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CA1(759) , CA2(760) , EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
rat ... Ppm1a(24666)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
U7129-VAR:
U7129-BULK:
U7129-1VL-PW:
U7129-1VL:
この製品を見ている人はこちらもチェック