Merck
すべての画像(5)
資料
安全性情報
05-829
Sigma-Aldrich
抗αチューブリン抗体、クローンDM1A
clone DM1A, Upstate®, from mouse
別名:
Alpha-tubulin 3, Tubulin B-alpha-1, Tubulin alpha-3 chain, tubulin, alpha 1a, tubulin, alpha 3, tubulin, alpha, brain-specific
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
クローン
DM1A, monoclonal
化学種の反応性
avian, pig, rat, bovine, mouse, human, guinea pig
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBA1A(7846)
詳細
微小管は、有糸分裂事象や輸送事象から細胞運動および細胞形状の維持に至る、さまざまな細胞活動に関与します。チューブリン自体は、2つのポリペプチド(αおよびβチューブリン)からなる球状タンパク質です。αおよびβチューブリン二量体が集合して13本のプロトフィラメントが構成され、これらが直径22 nmの微小管を形成します。チロシンリガーゼは、単量体αチューブリンにC末端チロシンを追加します。集合した微小管は、細胞骨格関連カルボキシペプチダーゼにより再び脱チロシン化されます。脱チロシン化αチューブリンはGluチューブリンとも呼ばれます。脱チロシン化αチューブリンのその他の翻訳後修飾には、神経細胞と有糸分裂紡錘体の微小管に特徴的なC末端ポリグルタミル化があります。
特異性
α-チューブリン抗体、クローンDM1A、MW 50~60 kDaを認識します。この抗体が認識するエピトープは、アミノ酸426-450にマッピングされています。
免疫原
エピトープ:a.a. 426-450
精製ヒト脳α-チューブリン。 この抗体が認識するエピトープは、アミノ酸426-450(AALEKDYEEVGVDSVEGEGEEEGEE)にマッピングされています。
アプリケーション
免疫蛍光染色:
(Breitling, F., 1986)
抗α-チューブリン抗体、クローンDM1Aは、α-チューブリンに対する抗体であり、IC、IF、WBで使用できます。
研究のカテゴリ
細胞構造
研究のサブカテゴリ
細胞骨格
品質
非刺激A431ライセートのウェスタンブロッティングで常に評価されています。
ウェスタンブロッティング:
0.1~1 µg/mLを使用、A431、L6細胞およびラット全脳組織由来のRIPAライセート中のα-チューブリンを検出できます。
ターゲットの説明
50-60 kDa
関連事項
先発品:04-1117
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1抗体、0.1Mトリス-グリシン、0.15M NaCl、0.05%アジ化ナトリウム、30%グリセロールを含有する緩衝液に溶解。
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。
初回の融解時は、キャップを外す前にバイアルを遠心分離してから溶液を静かに混合してください。 微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。 凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。 注記:冷凍庫の温度が -20℃未満に変動すると、保存中にグリセロール含有溶液が凍結する可能性があります。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-301、非刺激A431細胞ライセート。2-メルカプトエタノール2.5 µL/ライセート100 µLを加え、5分間煮沸して調製液を還元します。ミニゲルに、1レーンあたり還元ライセート20 µgをロードしてください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
05-829:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Carboxy-terminal regions on the surface of tubulin and microtubules. Epitope locations of YOL1/34, DM1A and DM1B.
Breitling, F and Little, M
Journal of Molecular Biology, 189, 367-370 (1986)
H3 relaxin demonstrates antifibrotic properties via the RXFP1 receptor.
Hossain MA, Man BC, Zhao C, Xu Q, Du XJ, Wade JD, Samuel CS
Biochemistry null
Diana M Cittelly et al.
Carcinogenesis, 31(12), 2049-2057 (2010-09-30)
Tamoxifen is the most commonly prescribed therapy for patients with estrogen receptor (ER)α-positive breast tumors. Tumor resistance to tamoxifen remains a serious clinical problem especially in patients with tumors that also overexpress human epidermal growth factor receptor 2 (HER2). Current
Reactivation of epigenetically silenced HER4/ERBB4 results in apoptosis of breast tumor cells.
Das, PM; Thor, AD; Edgerton, SM; Barry, SK; Chen, DF; Jones, FE
Oncogene null
MicroRNA-7 inhibits multiple oncogenic pathways to suppress HER2?16 mediated breast tumorigenesis and reverse trastuzumab resistance.
Huynh, FC; Jones, FE
Testing null